Gilets sans manche, ignifuge, Garnich 2578
Fournisseur: SIOEN PERSONAL PROTECTIVE CLOT
2578/B75/1XL 2578/B75/2XL 2578/B75/3XL 2578/B75/L 2578/B75/M 2578/B75/S
113-7020EA 129 EUR InStock
113-7020 113-7021 113-7022 113-7023 113-7024 113-7025
Gilets sans manche, ignifuge, Garnich 2578
Tenue de travail
Ces gilets étanches à l'eau et au vent se composent d'un tissu Siopor® FR AST antistatique (100% polyester avec revêtement 100% PU FR + AST). Extérieur hydrofuge, revêtement intérieur capteur d'humidité pour garder le corps au chaud et au sec. Gilet sans manche avec doublure fixe en coton matelassé ignifuge.
  • Bonne protection contre le froid
  • Possibilité de fixation dans différentes vestes par fermeture à glissière
  • Col droit, fermeture à glissière
  • Deux poches plaquées, deux boucles pour badges
  • Cordon de serrage élastique au niveau de l'ourlet
Longueur du dos: 75 cm
Poids: 250 g/m²
Certifications: EN 13034 (type PB/6), EN 531 (A B1 C1), EN 533 (index 3), EN 1149-5, EN 14058 (23XXX)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité