Anion exchange HPLC columns, NUCLEOGEL® Anion I
Fournisseur: Macherey-Nagel
NUCLEOGEL®
MANA719533EA 1795 EUR InStock
MANA719533 MANA719543
Anion exchange HPLC columns, NUCLEOGEL® Anion I
Colonnes pour chromatographie
This strongly basic polymer-based anion exchange column is used for the analysis of inorganic anions. Contrary to silica-based phase the column is also suited for fluoride analysis.
  • Based on stable polymer (pH 1 to 14)
  • Eluent in column 4 mmol/L salicylate buffer, pH 7,8
The Valco type guard column cartridge is used for analytical Valco column with the guard column holder C (MANA719538).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité