Anion exchange HPLC column, NUCLEOSIL® Anion II
Fournisseur: Macherey-Nagel
NUCLEOSIL® Nucleosil®
MANA720094.40EA 720 EUR InStock
MANA720094.40 MANA721169.30
Anion exchange HPLC column, NUCLEOSIL® Anion II
Colonnes pour chromatographie
This column for analysis of inorganic anions has a strongly basic anion exchanger with an exchange capacity of 50 µeq/g.
  • Based on robust spherical silica gel
  • Recommended buffer concentration for separation of inorganic anions: 2 mmol/L phthalate
  • Preferred method of detection: conductivity or negative UV detection
EC guard columns are used for analytical EC columns with the Column Protection System guard column holder (554-5851).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité