Manual crimping tools, standard version
Fournisseur: Macherey-Nagel
MANA735408EA 240 EUR InStock
MANA735408 MANA735913 MANA735120 MANA735133 MANA735111 MANA735132 MANA735113 MANA735126 MANA735911 MANA735920
Manual crimping tools, standard version
Pinces à sertir et pinces à dessertir
These manual crimping tools are made of robust metal.
Manual crimpers
• Adjustable crimping height via hexagon key (not for 8 mm)
• Crimping pressure adjustable via screw in the handle
• Also for Flip Top / Flip Off caps available
Manual decappers
• Allow safe removal of caps
• No adjustment required
• Easy to handle decapper in plier style for 11 mm and 20 mm caps is avaialble
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité