2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H58554.04EA 364 EUR InStock
H58554.04
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole 97%
2-Amino-4-(2-pyridyl)thiazole
Formule: C₈H₇N₃S
MW: 177,22 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00460417
Numéro CAS: 30235-26-8
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité