Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Sodium 4-Aminosalicylate Dihydrate, 4-Amino-2-hydroxybenzoic acid sodium salt, 4-Aminosalicylic acid sodium salt, Sodium 4-amino-2-hydroxybenzoate dihydrate
J64449.14 J64449.22 J64449.36
J64449.14EA 36.2 EUR InStock
J64449.14 J64449.22 J64449.36
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate 98%
Sodium-4-aminosalicylate dihydrate
Formule: C₇H₆NNaO₃·2H₂O
MW: 211,14 g/mol (175,12 anhy)
Point de fusion: 250 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064392
Numéro CAS: 6018-19-5
EINECS: 205-091-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité