Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 3-hydroxyhexanoate
E0788-100G E0788-25G
TCIAE0788-100GEA 196 EUR InStock
TCIAE0788-100G TCIAE0788-25G
Ethyl-3-hydroxyhexanoate ≥98.0% (par GC)
Ethyl-3-hydroxyhexanoate
Formule: C₈H₁₆O₃
MW: 160,21 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point d'éclair: 94°C
Numéro MDL: MFCD00036604
Numéro CAS: 2305-25-1
EINECS: 218-973-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a9bcac6dba02f5985013211de18d491da362e9ad&vid=a9bcac6dba02f5985013211de18d491da362e9ad&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité