4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H52883.03EA 421 EUR InStock
H52883.03 H52883.MD
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid ≥98%
4-tert-Butyl-3-nitrophenylboronic acid
Formule: C₁₀H₁₄BNO₄
MW: 223,04 g/mol
Point de fusion: 52…54 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07363743
Numéro CAS: 871329-54-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité