2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
008010-1G 008010-5G
FLUO008010-1GEA 0 EUR InStock
FLUO008010-1G FLUO008010-5G
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
2-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Numéro MDL: MFCD00236345
Numéro CAS: 238403-52-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité