4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T2391-1G T2391-5G
TCIAT2391-1GEA 52.8 EUR InStock
TCIAT2391-1G TCIAT2391-5G
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide ≥97.0% (par GC)
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formule: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00129189
Numéro CAS: 21101-63-3
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=083e247fff92445434dd325c1d2395988b3aa0dd&vid=083e247fff92445434dd325c1d2395988b3aa0dd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 57.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité