3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
H28288.06 H28288.03
H28288.06EA 80.5 EUR InStock
H28288.06 H28288.03
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 175883-63-3 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 224-230° MDL No.: MFCD04039010
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 224…230 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039010
Numéro CAS: 175883-63-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité