Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

3-Chloro-4-methylphenylboronic acid

Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid

045266-1G 045266-5G
FLUO045266-1GEA 0 EUR InStock
FLUO045266-1G FLUO045266-5G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid


Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD04039010
Numéro CAS: 175883-63-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité