3-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Chloro-4-methylphenylboronic Acid, 3-Chloro-4-methylbenzeneboronic acid
C2525-1G C2525-5G
TCIAC2525-1GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC2525-1G TCIAC2525-5G
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 247°C
Numéro MDL: MFCD04039010
Numéro CAS: 175883-63-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c92c9353b83fa9570c91eb6ddd75fd836a27915e&vid=c92c9353b83fa9570c91eb6ddd75fd836a27915e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité