3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53179.03EA 297 EUR InStock
H53179.03
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 235…238 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027241
Numéro CAS: 913836-14-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité