4-Chloro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC2577-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC2577-1G TCIAC2577-5G
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
4-Chloro-2-methylphenylboronic acid
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Numéro MDL: MFCD02683107
Numéro CAS: 209919-30-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/95/80/28939580.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 112.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité