4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Chloro-3-methylbenzeneboronic acid
B23179.03 B23179.06
B23179.03EA 68.1 EUR InStock
B23179.03 B23179.06
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Purity: 98% CAS No.: 161950-10-3 Molecular Formula: C7H8BClO2 Formula Weight: 170.40 Melting Point: 238-242° MDL No.: MFCD02683104
Formule: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Point de fusion: 238…242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02683104
Numéro CAS: 161950-10-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité