Zirconium diboride ≥99.5% (base métaux sauf Hf)
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Zirconium boride
12140.18 12140.30
12140.18EA 159 EUR InStock
12140.18 12140.30
Zirconium diboride ≥99.5% (base métaux sauf Hf)
Zirconium diboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12045-64-6 Molecular Formula: ZrB2 Formula Weight: 112.84 Physical Form: -325 Mesh Powder Melting Point: 3000° UN No.: 3178 MDL No.: MFCD00064648
Formule: B₂Zr
MW: 112,84 g/mol
Point de fusion: 3000 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064648
Numéro CAS: 12045-64-6
EINECS: 234-963-5
ONU: 3178
ADR: 4.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité