Scandium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
40579.NAEA 111 EUR InStock
40579.NA
Scandium(III) perchlorate 50% (p/p) en solution aqueuse, Qualité Réactif
Scandium(III) perchlorate
Formule: Cl₃O₁₂Sc
MW: 451,42 g/mol (343,30 anhy)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00243289
Numéro CAS: 14066-05-8
ONU: 3211
ADR: 5.1,II
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité