Ebselen
Fournisseur: Molekula
MOLEM88581267EA 0 EUR InStock
MOLEM88581267
Ebselen
Ebselen
Formule: C₁₃H₉NOSe
MW: 274,20 g/mol
Numéro MDL: MFCD00210937
Numéro CAS: 60940-34-3
ONU: 3283
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité