Ebselen Oxide
Fournisseur: Cayman Chemical
Danger
10012298-1 10012298-5 10012298-10 10012298-25
CAYM10012298-1EA 81.3 EUR InStock
CAYM10012298-1 CAYM10012298-5 CAYM10012298-10 CAYM10012298-25
Ebselen Oxide
Ebselen oxide
Formule: C₁₃H₉NO₂Se
Numéro CAS: 104473-83-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité