trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Fournisseur: Molekula
MOLEM77717564EA 0 EUR InStock
MOLEM77717564
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
trans-4-(Aminomethyl)cyclohexanecarboxylic acid
Formule: C₈H₁₅NO₂
MW: 157,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00001466
Numéro CAS: 1197-18-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité