1,4-Dioxene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD2287-25GEA 1760 EUR InStock
TCIAD2287-25G TCIAD2287-1G TCIAD2287-5G
1,4-Dioxene ≥98.0% (par GC)
1,4-Dioxene
Formule: C₄H₆O₂
MW: 86,09 g/mol
Point d'ébullition: 94°C
Point d'éclair: 1°C
Numéro MDL: MFCD00082537
Numéro CAS: 543-75-9
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/92/18/28979218.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité