Tetrathiafulvalene ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
L19229.03 L19229.MD
L19229.03EA 169 EUR InStock
L19229.03 L19229.MD
Tetrathiafulvalene ≥97%
Tetrathiafulvalene
Purity: 97% CAS No.: 31366-25-3 Molecular Formula: C6H4S4 Formula Weight: 204.35 Melting Point: 116-120° Beilstein Reference: 1617956 Merck Reference: 14,9242 MDL No.: MFCD00005492
Formule: C₆H₄S₄
Point de fusion: 116…120 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005492
Numéro CAS: 31366-25-3
EINECS: 250-593-7
Merck Index: 14,9242
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité