Tetrathiafulvalene ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAT0980-1GEA 99 EUR InStock
TCIAT0980-1G TCIAT0980-5G TCIAT0980-25G
Tetrathiafulvalene ≥98.0% (par GC)
Tetrathiafulvalene
Formule: C₆H₄S₄
MW: 204,356 g/mol
Numéro MDL: MFCD00005492
Numéro CAS: 31366-25-3
Merck Index: 14,09242
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/50/64/28995064.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Orange to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 118.0 to 123.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité