Difurfuryl sulphide 96%
Fournisseur: Thermo Scientific
ACRO265080050EA 52.5 EUR InStock
ACRO265080050
Difurfuryl sulphide 96%
Difurfuryl sulphide
Formule: C₁₀H₁₀O₂S
MW: 194,2500 g/mol
Point d'ébullition: 135…143 °C (14 mmHg)
Point de fusion: 30…32 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00010081
Numéro CAS: 13678-67-6
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to brown Low melting solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥95 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité