Difurfuryl sulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Bis(furan-2-ylmethyl)sulphane
D3420-25G D3420-5G
TCIAD3420-25GEA 123 EUR InStock
TCIAD3420-25G TCIAD3420-5G
Difurfuryl sulphide ≥98.0% (par GC)
Difurfuryl sulphide
Formule: C₁₀H₁₀O₂S
MW: 194,2500 g/mol
Point d'ébullition: 143°C
Numéro MDL: MFCD00010081
Numéro CAS: 13678-67-6
EINECS: 237-172-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&vid=c5c5b0afbeaf808b174ce5d545939a590fd6f5cc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité