3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
Synonyms: 1,3-Benzodioxol-5-yl isothiocyanate
009530-1G 009530-5G
FLUO009530-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009530-1G FLUO009530-5G
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
3,4-Methylenedioxyphenyl isothiocyanate
Formule: C₈H₅NO₂S
Numéro MDL: MFCD00066321
Numéro CAS: 113504-93-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité