2-Amino-3-formylchromone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAA2415-1GEA 124 EUR InStock
TCIAA2415-1G
2-Amino-3-formylchromone ≥98.0% (par HPLC, azote total)
2-Amino-3-formylchromone
Formule: C₁₀H₇NO₃
MW: 189,1675 g/mol
Point de fusion: 250°C
Numéro MDL: MFCD00191735
Numéro CAS: 61424-76-8
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/99/28930599.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité