6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H32857.03EA 30 EUR InStock
H32857.03
6-Fluoro-3-formylchromone ≥97%
6-Fluoro-3-formylchromone
Formule: C₁₀H₅FO₃
MW: 192,15 g/mol
Point de fusion: 155…160 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00139060
Numéro CAS: 69155-76-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité