Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAF0561-5GEA 56.1 EUR InStock
TCIAF0561-5G
Furfuryl methyl disulphide ≥98.0% (par GC)
Furfuryl methyl disulphide
Formule: C₆H₈OS₂
MW: 160,2571 g/mol
Point d'ébullition: 61°C
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00012326
Numéro CAS: 57500-00-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/91/24/28969124.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité