Dibenzyl phosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
L08813.03 L08813.06 L08813.14
L08813.03EA 29.6 EUR InStock
L08813.03 L08813.06 L08813.14
Dibenzyl phosphate ≥98%
Dibenzyl phosphate
Purity: 98% CAS No.: 1623-08-1 Molecular Formula: C14H15O4P Formula Weight: 278.24 Storage Temperature: 2°C to 8°C Melting Point: 78-81° Beilstein Reference: 2055755 MDL No.: MFCD00004775
Formule: C₁₄H₁₅O₄P
Point de fusion: 78…81 °C
Numéro MDL: MFCD00004775
Numéro CAS: 1623-08-1
EINECS: 216-602-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité