Dibenzyl phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAP1120-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAP1120-5G TCIAP1120-25G
Dibenzyl phosphate ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Dibenzyl phosphate
Formule: C₁₄H₁₅O₄P
MW: 278,24 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00004775
Numéro CAS: 1623-08-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/17/49/28991749.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité