Tetrabenzyl pyrophosphate ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
L09083.03 L09083.06
L09083.03EA 198 EUR InStock
L09083.03 L09083.06
Tetrabenzyl pyrophosphate ≥98%
Tetrabenzyl pyrophosphate
Purity: 98% CAS No.: 990-91-0 Molecular Formula: C28H28O7P2 Formula Weight: 538.48 Storage Temperature: -30°C to -10°C Melting Point: 58-64° Beilstein Reference: 2068292 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00051941
Formule: C₂₈H₂₈O₇P₂
Point de fusion: 58…64 °C
Numéro MDL: MFCD00051941
Numéro CAS: 990-91-0
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité