5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0590-5GEA 277 EUR InStock
TCIAI0590-5G TCIAI0590-1G
5-Indoleboronic acid pinacol ester ≥98.0% (par GC)
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Formule: C₁₄H₁₈BNO₂
MW: 243,1092 g/mol
Numéro MDL: MFCD03789263
Numéro CAS: 269410-24-4
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/24/74/28972474.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité