4-Indoleboronic acid
Synonyms: 4-Indolylboronic acid, (1H-Indol-4-yl)boronic acid
016109-1G 016109-5G
FLUO016109-1GEA 0 EUR InStock
FLUO016109-1G FLUO016109-5G
4-Indoleboronic acid
4-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Numéro MDL: MFCD03095175
Numéro CAS: 220465-43-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité