5-Indoleboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H27008.03EA 93.5 EUR InStock
H27008.03
5-Indoleboronic acid 95%
5-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 170…175 °C
Numéro MDL: MFCD01319013
Numéro CAS: 144104-59-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité