6-Indoleboronic acid ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53313.MDEA 105 EUR InStock
H53313.MD H53313.03
6-Indoleboronic acid ≥98%
6-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 177…181 °C
Numéro MDL: MFCD03095176
Numéro CAS: 147621-18-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité