6-Indoleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAI0803-1GEA 341 EUR InStock
TCIAI0803-1G
6-Indoleboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
6-Indoleboronic acid
Formule: C₈H₈BNO₂
MW: 160,97 g/mol
Point de fusion: 200°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD03095176
Numéro CAS: 147621-18-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/26/89/28972689.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 95.0 to 113.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité