1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H53028.MDEA 161 EUR InStock
H53028.MD H53028.03
1-Methyl-2-indoleboronic acid 95%
1-Methyl-2-indoleboronic acid
Formule: C₉H₁₀BNO₂
MW: 174,99 g/mol
Point de fusion: 108…112 °C
Numéro MDL: MFCD01114668
Numéro CAS: 191162-40-0
Commander maintenant
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité