Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Methyl-5-indoleboronic acid

Synonyms: 1-Methylindole-5-boronic acid, N-Methylindole-5-boronic acid

021837-5G 021837-1G
FLUO021837-5GEA 0 EUR InStock
FLUO021837-5G FLUO021837-1G
1-Methyl-5-indoleboronic acid
1-Methyl-5-indoleboronic acid


Formule: C₉H₁₀BNO₂
MW: 174,9900 g/mol
Numéro MDL: MFCD03412070
Numéro CAS: 192182-55-1
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité