Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxymethyltetrahydropyran, 2-(Hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
T0952-25ML T0952-5ML
TCIAT0952-25MLEA 219 EUR InStock
TCIAT0952-25ML TCIAT0952-5ML
Tetrahydropyran-2-methanol ≥96.0% (par GC)
Tetrahydropyran-2-methanol
Formule: C₆H₁₂O₂
MW: 116,16 g/mol
Point d'ébullition: 187°C
Point d'éclair: 93°C
Numéro MDL: MFCD00006624
Numéro CAS: 100-72-1
EINECS: 202-882-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70c85dc5895ea8a524c7a2b8cf0dcc7c63f37c7e&vid=70c85dc5895ea8a524c7a2b8cf0dcc7c63f37c7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité