3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A12031.06 A12031.14
A12031.06EA 38.9 EUR InStock
A12031.06 A12031.14
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole ≥97%
3,4,5-Tribromo-1H-pyrazole
Purity: 97% CAS No.: 17635-44-8 Molecular Formula: C3HBr3N2 Formula Weight: 304.78 Odour: Odourless Melting Point: 184-188° Beilstein Reference: 113501 MDL No.: MFCD00040248
Formule: C₃HBr₃N₂
MW: 304,78 g/mol
Point de fusion: 184…188 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00040248
Numéro CAS: 17635-44-8
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité