1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
CFF457.2.5 CFF457.5 CFF457.10 017470-5G 017470-10G
CHMPCFF457.2.5EA 0 EUR InStock
CHMPCFF457.2.5 CHMPCFF457.5 CHMPCFF457.10 FLUO017470-5G FLUO017470-10G
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
1,3-Dimethyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Formule: C₆H₈N₂O₂
MW: 140,1400 g/mol
Numéro MDL: MFCD00159636
Numéro CAS: 5744-56-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité