1,4-Thioxane 1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4,4-Dioxo-1,4-oxathiane
D2108-25G D2108-5G
TCIAD2108-25GEA 94.6 EUR InStock
TCIAD2108-25G TCIAD2108-5G
1,4-Thioxane 1,1-dioxide ≥98.0% (par GC)
1,4-Thioxane 1,1-dioxide
Formule: C₄H₈O₃S
MW: 136,16 g/mol
Numéro MDL: MFCD00011683
Numéro CAS: 107-61-9
EINECS: 203-507-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=18fe38b2f2154c7c13b57972b46f45e2eb301f9c&vid=18fe38b2f2154c7c13b57972b46f45e2eb301f9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 131.0 to 135.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité