1,4-Thioxane
Synonyms: 1,4-Oxathiane
001450-25G 001450-100G
FLUO001450-25GEA 0 EUR InStock
FLUO001450-25G FLUO001450-100G
1,4-Thioxane
1,4-Thioxane
Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006573
Numéro CAS: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité