1,4-Thioxane ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
T1543-25G T1543-5G
TCIAT1543-25GEA 81.4 EUR InStock
TCIAT1543-25G TCIAT1543-5G
1,4-Thioxane ≥97.0% (par GC)
1,4-Thioxane
Formule: C₄H₈OS
MW: 104,17 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Point d'éclair: 42°C
Numéro MDL: MFCD00006573
Numéro CAS: 15980-15-1
EINECS: 240-117-6
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&vid=75c7daa793a83b641582aa7222d434a11d225838&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité