2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Nitrobenzo[d]thiazole-2(3H)-thione
N0326-25G N0326-5G
TCIAN0326-25GEA 275 EUR InStock
TCIAN0326-25G TCIAN0326-5G
2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
2-Mercapto-6-nitrobenzothiazole
Formule: C₇H₄N₂O₂S₂
MW: 212,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00041850
Numéro CAS: 4845-58-3
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Acetic acid almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité