Benzothiazol-2-ol ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
A16648.06 A16648.14
A16648.06EA 43.4 EUR InStock
A16648.06 A16648.14
Benzothiazol-2-ol ≥98%
Benzothiazol-2-ol
Purity: 98% CAS No.: 934-34-9 Molecular Formula: C7H5NOS Formula Weight: 151.18 Melting Point: 136-140° MDL No.: MFCD00022868
Formule: C₇H₅NOS
Point de fusion: 136…140 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00022868
Numéro CAS: 934-34-9
EINECS: 213-281-1
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité