Benzothiazol-2-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
TCIAB2344-5GEA 28.6 EUR InStock
TCIAB2344-5G TCIAB2344-25G
Benzothiazol-2-ol ≥98.0% (par GC)
Benzothiazol-2-ol
Formule: C₇H₅NOS
MW: 151,18 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022868
Numéro CAS: 934-34-9
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/40/95/28934095.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 136.0 to 141.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité