2,2'-Dibenzothiazole disulphide ≥96.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,2'-Dithiobisbenzothiazole, 2,2-Dithiobis(benzothiazole), 2,2'-Dibenzothiazolyl disulphide
D0538-25G D0538-500G
TCIAD0538-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0538-25G TCIAD0538-500G
2,2'-Dibenzothiazole disulphide ≥96.0% (par HPLC, azote total)
2,2'-Dibenzothiazole disulphide
Formule: C₁₄H₈N₂S₄
MW: 332,4867 g/mol
Numéro MDL: MFCD00022874
Numéro CAS: 120-78-5
EINECS: 204-424-9
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,03370
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=77ca801d60e7b6c1f9d81c7c9fe584276c04eacb&vid=77ca801d60e7b6c1f9d81c7c9fe584276c04eacb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 96.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité